2,3,4,5-Tetrafluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0743-100G PC0743-25G PC0743-5G
APOSPC0743-100GEA 396 CHF
APOSPC0743-100G APOSPC0743-25G APOSPC0743-5G
2,3,4,5-Tetrafluorbenzonitril
2,3,4,5-Tetrafluorbenzonitril
Formel: C₇HF₄N
MW: 175,09 g/mol
Siedepunkt: 164…165 °C
Dichte: 1.463 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040187
CAS-Nummer: 16582-93-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III