4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC0720-1G PC0720-5G
APOSPC0720-1GEA 96 CHF
APOSPC0720-1G APOSPC0720-5G
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Formel: C₁₃H₉F₂N
MW: 217,22 g/mol
Melting Pt: 63…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017950
CAS-Nummer: 39769-09-0