4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(4-Fluorophenyl)butyric Acid
PC0715-5G
PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA
323
CHF
APOSPC0715-5G
APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ MW: 182,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03788503 CAS-Nummer: 589-06-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)