4-Fluor-1,2-benzoldiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Fluoropyrocatechol
PC0672-1G PC0672-5G PC0672-500MG
APOSPC0672-1GEA 149 CHF
APOSPC0672-1G APOSPC0672-5G APOSPC0672-500MG
4-Fluor-1,2-benzoldiol 97%
4-Fluor-1,2-benzoldiol
Formel: C₆H₅FO₂
MW: 128,10 g/mol
Melting Pt: 90…91 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01317539
CAS-Nummer: 367-32-8
EINECS: 226-356-9
UN: 1759
ADR: 8,II