1,3-Difluoraceton 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC066-5G PC066-1G
APOSPC066-5GEA 397 CHF
APOSPC066-5G APOSPC066-1G
1,3-Difluoraceton 98%
1,3-Difluoraceton
Formel: C₃H₄F₂O
Siedepunkt: 101…102 °C
Dichte: 1.307 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368665
CAS-Nummer: 453-14-5
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II