Carmofur
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Fluoro-N-hexyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-carboxamide, 5-Fluoro-1-hexylcarbamoyluracil
PC0659-1G
PC0659-250MG
PC0659-5G
APOSPC0659-1GEA
138
CHF
APOSPC0659-1G
APOSPC0659-250MG
APOSPC0659-5G
Carmofur
Carmofur
Formel:
C₁₁H₁₆FN₃O₃ Melting Pt: 110…111 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00866284 CAS-Nummer: 61422-45-5 |