1-Chlor-2-fluor-3-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC063-5G PC063-25G PC063-1G
APOSPC063-5GEA 19.3 CHF
APOSPC063-5G APOSPC063-25G APOSPC063-1G
1-Chlor-2-fluor-3-nitrobenzol 98%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Siedepunkt: 106 °C/5mmHg
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069417
CAS-Nummer: 2106-49-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III