2'-Hydroxy-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0592-250MG PC0592-1G
APOSPC0592-250MGEA 26.2 CHF
APOSPC0592-250MG APOSPC0592-1G
2'-Hydroxy-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
2'-Hydroxy-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Melting Pt: 28…31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01091002
CAS-Nummer: 146575-64-6