FCCP 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: FCCP, [4-(Trifluoromethoxy)phenyl]carbonohydrazonoyl dicyanide, [4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazono]malononitrile, Carbonyl cyanide 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazone
PC0578-1G PC0578-250MG
APOSPC0578-1GEA 140 CHF
APOSPC0578-1G APOSPC0578-250MG
FCCP 95+%
FCCP
Formel: C₁₀H₅F₃N₄O
MW: 254,17 g/mol
Melting Pt: 174…175 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009699
CAS-Nummer: 370-86-5
EINECS: 206-730-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II