3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC0553-25G PC0553-5G
APOSPC0553-25GEA 201 CHF
APOSPC0553-25G APOSPC0553-5G
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formel: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235.12 g/mol
Melting Pt: 169 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274359
CAS-Nummer: 116965-16-3