2,6-Difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0537-10G PC0537-25G PC0537-100G
APOSPC0537-10GEA 90.5 CHF
APOSPC0537-10G APOSPC0537-25G APOSPC0537-100G
2,6-Difluoranisol 98%
2,6-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
Siedepunkt: 70…72 °C/56mmHg
Dichte: 1.221 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142846
CAS-Nummer: 437-82-1
UN: 1993
ADR: 3,III