Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0528-25G PC0528-5G
APOSPC0528-25GEA 733 CHF
APOSPC0528-25G APOSPC0528-5G
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate 95%
Bis(hexafluoroisopropyl)itaconate
Formel: C₁₁H₆F₁₂O₄
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042168
CAS-Nummer: 98452-82-5