4-((Trifluormethyl)thio)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0524-1G PC0524-5G PC0524-10G
APOSPC0524-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0524-1G APOSPC0524-5G APOSPC0524-10G
4-((Trifluormethyl)thio)benzoylchlorid 97%
4-((Trifluormethyl)thio)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃OS
MW: 240.63 g/mol
Siedepunkt: 229…230 °C
Dichte: 1.445 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 47.2 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631632
CAS-Nummer: 330-14-3
UN: 2920
ADR: 8+3 II