3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0517-1G PC0517-5G PC0517-250MG
APOSPC0517-1GEA 230 CHF
APOSPC0517-1G APOSPC0517-5G APOSPC0517-250MG
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formel: C₉H₈F₃NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631460
CAS-Nummer: 261952-23-2