2,4,6-Trifluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3,5-Trifluoro-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzene
PC0511-10G PC0511-5G PC0511-1G
APOSPC0511-10GEA 201 CHF
APOSPC0511-10G APOSPC0511-5G APOSPC0511-1G
2,4,6-Trifluoranisol 98%
2,4,6-Trifluoranisol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Flash-Pt: 35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631502
CAS-Nummer: 219998-30-8
UN: 3271
ADR: 3,III