2,3,6-Trifluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0510-1G PC0510-250MG
APOSPC0510-1GEA 29.7 CHF
APOSPC0510-1G APOSPC0510-250MG
2,3,6-Trifluoranisol 98%
2,3,6-Trifluoranisol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Siedepunkt: 146 °C
Flash-Pt: 45 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631501
CAS-Nummer: 4920-34-7
UN: 3271
ADR: 3,III