2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone
PC0492-100G
APOSPC0492-100GEA 80.1 CHF
APOSPC0492-100G
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
Formel: C₁₃H₉ClFNO
MW: 249,67 g/mol
Melting Pt: 95…98 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00038381
CAS-Nummer: 784-38-3
EINECS: 212-316-8