3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0467-5G
PC0467-1G
APOSPC0467-5GEA
298
CHF
APOSPC0467-5G
APOSPC0467-1G
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₉H₆ClF₃O MW: 222,591 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD1631600 CAS-Nummer: 261952-09-4 |