Cyclopropyldiphenylsulfonium-tetrafluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC0457-1G
PC0457-5G
APOSPC0457-1GEA
101
CHF
APOSPC0457-1G
APOSPC0457-5G
Cyclopropyldiphenylsulfonium-tetrafluoroborat
Cyclopropyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate
Formel:
C₁₅H₁₅BF₄S MW: 314,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011873 CAS-Nummer: 33462-81-6 |