2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0455-1G PC0455-250MG
APOSPC0455-1GEA 69.6 CHF
APOSPC0455-1G APOSPC0455-250MG
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631594
CAS-Nummer: 261952-03-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III