1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0452-1G
PC0452-5G
APOSPC0452-1GEA
26.2
CHF
APOSPC0452-1G
APOSPC0452-5G
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)pyrrolidin
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₁ClN₂O₂ MW: 210,20 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798372 CAS-Nummer: 778-56-3 |