2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0446-1G PC0446-25G PC0446-5G
APOSPC0446-1GEA 26.2 CHF
APOSPC0446-1G APOSPC0446-25G APOSPC0446-5G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Melting Pt: 106…107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631588
CAS-Nummer: 62089-35-4