4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0444-10G
PC0444-1G
PC0444-5G
APOSPC0444-10GEA
943
CHF
APOSPC0444-10G
APOSPC0444-1G
APOSPC0444-5G
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzamid
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₉H₈F₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
261952-00-5 |