N-(1-Benzyl-3-pyrrolidinyl)-2,2,2-trifluoracetamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0436-1G
PC0436-5G
APOSPC0436-1GEA
33.2
CHF
APOSPC0436-1G
APOSPC0436-5G
N-(1-Benzyl-3-pyrrolidinyl)-2,2,2-trifluoracetamid
1-Benzyl-3-(trifluoroacetamido)pyrrolidine
Formel:
C₁₃H₁₅F₃N₂O MW: 272,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059038 CAS-Nummer: 115445-23-3 |