3-Amino-5-methylbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0435-1G PC0435-5G
APOSPC0435-1GEA 126 CHF
APOSPC0435-1G APOSPC0435-5G
3-Amino-5-methylbenzotrifluorid 97%
3-Amino-5-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃N
MW: 175.1510 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631580
CAS-Nummer: 96100-12-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III