2-Methyl-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0431-1G PC0431-5G
APOSPC0431-1GEA 172 CHF
APOSPC0431-1G APOSPC0431-5G
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631547
CAS-Nummer: 261951-95-5
UN: 1760
ADR: 8,III