N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(2-F)-OH
PC0426-25G
APOSPC0426-25GEA 241 CHF
APOSPC0426-25G
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Fmoc-2-fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀FNO₄
MW: 405,425 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00672552
CAS-Nummer: 205526-26-7