5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0425-5G PC0425-1G
APOSPC0425-5GEA 124 CHF
APOSPC0425-5G APOSPC0425-1G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid 97%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 654-95-5