2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0422-25G PC0422-5G PC0422-100G
APOSPC0422-25GEA 69.6 CHF
APOSPC0422-25G APOSPC0422-5G APOSPC0422-100G
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631684
CAS-Nummer: 89976-12-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III