[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0420-1G
PC0420-5G
APOSPC0420-1GEA
158
CHF
APOSPC0420-1G
APOSPC0420-5G
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol 97%
[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₉H₉F₃O₂ MW: 206,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631546 CAS-Nummer: 261951-94-4 |