4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0411-10G PC0411-5G
APOSPC0411-10GEA 404 CHF
APOSPC0411-10G APOSPC0411-5G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Melting Pt: 75…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631578
CAS-Nummer: 261951-89-7
UN: 3261
ADR: 8,II