2-Fluor-4-hydroxybenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0409-100G PC0409-25G PC0409-5G
APOSPC0409-100GEA 99.3 CHF
APOSPC0409-100G APOSPC0409-25G APOSPC0409-5G
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril 99%
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
MW: 137.11 g/mol
Siedepunkt: 261
Melting Pt: 123…126 °C
Dichte: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192177
CAS-Nummer: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS III