4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0407-1G
PC0407-5G
APOSPC0407-1GEA
40.1
CHF
APOSPC0407-1G
APOSPC0407-5G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ MW: 238,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631576 CAS-Nummer: 98187-18-9 UN: 3261 ADR: 8,III |