N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
PC0406-100G PC0406-25G PC0406-5G
APOSPC0406-100GEA 289 CHF
APOSPC0406-100G APOSPC0406-25G APOSPC0406-5G
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) 97%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
GC derivatising agent for silylation of hydroxy, carboxy, thio & primary and secondary amines.
Formel: C₉H₁₈F₃NOSi
MW: 241.33 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C
Dichte: 1.023 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 52 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009671
CAS-Nummer: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3 III