4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0398-1G PC0398-5G
APOSPC0398-1GEA 122 CHF
APOSPC0398-1G APOSPC0398-5G
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Melting Pt: 152.5…161 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01091007
CAS-Nummer: 320-32-1