2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC0395-100G PC0395-25G PC0395-500G
APOSPC0395-100GEA 340 CHF
APOSPC0395-100G APOSPC0395-25G APOSPC0395-500G
2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluol 97%
2-Brom-α,α,α,6-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Dichte: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631569
CAS-Nummer: 261951-85-3