3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0394-1G
PC0394-5G
PC0394-10G
APOSPC0394-1GEA
87
CHF
APOSPC0394-1G
APOSPC0394-5G
APOSPC0394-10G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄ Siedepunkt: 53 °C/1mmHg Melting Pt: 39…44 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631568 CAS-Nummer: 261951-84-2 UN: 3261 ADR: 8,III |