3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0386-1G PC0386-5G PC0386-25G
APOSPC0386-1GEA 154 CHF
APOSPC0386-1G APOSPC0386-5G APOSPC0386-25G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631492
CAS-Nummer: 287398-80-5