2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0381-5G
PC0381-1G
APOSPC0381-5GEA
128
CHF
APOSPC0381-5G
APOSPC0381-1G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol 98%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆F₄O MW: 194.13 g/mol Siedepunkt: 151 Melting Pt: -15 Flash-Pt: 62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631564 CAS-Nummer: 261951-78-4 |