3-Fluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
PC0377-1G PC0377-5G PC0377-25G
APOSPC0377-1GEA 52.2 CHF
APOSPC0377-1G APOSPC0377-5G APOSPC0377-25G
3-Fluoro-DL-phenylglycine
3-Fluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Melting Pt: 300 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049325
CAS-Nummer: 7292-74-2