3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0373-1G
PC0373-5G
PC0373-10G
APOSPC0373-1GEA
140
CHF
APOSPC0373-1G
APOSPC0373-5G
APOSPC0373-10G
3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
3-Fluoro-4-methyl-DL-phenylglycine
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ MW: 183.18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06247587 CAS-Nummer: 261951-76-2 |