(5-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0371-1G PC0371-5G PC0371-25G
APOSPC0371-1GEA 61 CHF
APOSPC0371-1G APOSPC0371-5G APOSPC0371-25G
(5-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure 97%
(5-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Melting Pt: 120…123 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631530
CAS-Nummer: 261951-75-1