(3-Fluor-4-methylphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0370-250MG
PC0370-1G
PC0370-5G
PC0370-10G
APOSPC0370-250MGEA
0
CHF
APOSPC0370-250MG
APOSPC0370-1G
APOSPC0370-5G
APOSPC0370-10G
(3-Fluor-4-methylphenyl)essigsäure
(3-Fluor-4-methylphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉FO₂ Melting Pt: 104…107 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631536 CAS-Nummer: 261951-74-0 |