4-Fluor-3-methylbenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methylbenzene
PC0363-10G PC0363-1G PC0363-5G PC0363-25G
APOSPC0363-10GEA 339 CHF
APOSPC0363-10G APOSPC0363-1G APOSPC0363-5G APOSPC0363-25G
4-Fluor-3-methylbenzylbromid
4-Fluor-3-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Siedepunkt: 80 °C/3mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631425
CAS-Nummer: 261951-70-6
UN: 3265
ADR: 8,II