3-Fluor-4-methylbenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
PC0360-10G PC0360-50G PC0360-5G
APOSPC0360-10GEA 140 CHF
APOSPC0360-10G APOSPC0360-50G APOSPC0360-5G
3-Fluor-4-methylbenzylbromid
3-Fluor-4-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Siedepunkt: 77 °C/3mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631534
CAS-Nummer: 145075-44-1
UN: 3261
ADR: 8,III