5-Fluor-2-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (5-Fluoro-2-methylphenyl)methanamine
PC0359-1G PC0359-25G PC0359-5G
APOSPC0359-1GEA 34.8 CHF
APOSPC0359-1G APOSPC0359-25G APOSPC0359-5G
5-Fluor-2-methylbenzylamin 98%
5-Fluor-2-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631526
CAS-Nummer: 261951-69-3
UN: 2735
ADR: 8,III