4-Fluor-3-methylbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
PC0357-100G PC0357-25G PC0357-5G
APOSPC0357-100GEA 209 CHF
APOSPC0357-100G APOSPC0357-25G APOSPC0357-5G
4-Fluor-3-methylbenzylamin 97%
4-Fluor-3-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Siedepunkt: 145 °C
Dichte: 1.059 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631490
CAS-Nummer: 261951-68-2
UN: 2735
ADR: 8,III