4-Fluor-3-methylbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0352-10G PC0352-5G PC0352-1G
APOSPC0352-10GEA 220 CHF
APOSPC0352-10G APOSPC0352-5G APOSPC0352-1G
4-Fluor-3-methylbenzylalkohol 98%
4-Fluor-3-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631427
CAS-Nummer: 261951-66-0