2,4,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0349-100G PC0349-25G PC0349-5G
APOSPC0349-100GEA 193 CHF
APOSPC0349-100G APOSPC0349-25G APOSPC0349-5G
2,4,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid 98%
2,4,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230,59 g/mol
Dichte: 1.657 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077600
CAS-Nummer: 220227-21-4
UN: 3265
ADR: 8,II