3-Fluor-4-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0347-1G
PC0347-5G
PC0347-25G
PC0347-100G
APOSPC0347-1GEA
26.2
CHF
APOSPC0347-1G
APOSPC0347-5G
APOSPC0347-25G
APOSPC0347-100G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)zimtsäure
3-Fluor-4-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₆F₄O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236295 CAS-Nummer: 231291-13-7 |